2-Iodopirazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3669-1G OR3669-25G OR3669-5G
APOSOR3669-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3669-1G APOSOR3669-25G APOSOR3669-5G
2-Iodopirazina
2-Iodopirazina
Formula: C₄H₃IN₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C/34mmHg
Densidad: 2,086 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319019
Núm. CAS: 32111-21-0