1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
OR3670-1G OR3670-5G
APOSOR3670-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3670-1G APOSOR3670-5G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 133…138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179181
Núm. CAS: 59378-75-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III