3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3674-1G
APOSOR3674-1GEA 203 EUR
APOSOR3674-1G
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
3-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Pto. de fusión: 233…234 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781582
Núm. CAS: 885521-40-4