6-Bromo-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 49.3 EUR
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197.0300 g/mol
Pto. de fusión: 180…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265457
Núm. CAS: 79762-54-2