7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3677-1G OR3677-500MG
APOSOR3677-1GEA 671 EUR
APOSOR3677-1G APOSOR3677-500MG
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-1-methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₆BrN₃O₂
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607926
Núm. CAS: 952183-39-0