4-Chloro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3679-1G OR3679-250MG OR3679-5G
APOSOR3679-1GEA 24.8 EUR
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG APOSOR3679-5G
4-Chloro-1H-indazole
4-Chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 155…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211065
Núm. CAS: 13096-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III