6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3683-1G OR3683-250MG
APOSOR3683-1GEA 24.8 EUR
APOSOR3683-1G APOSOR3683-250MG
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
6,8-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Pto. de fusión: 152…154 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06761692
Núm. CAS: 858516-69-5