indane-5-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dihydro-1H-indene-5-sulphonyl chloride
OR3684-1G OR3684-5G
APOSOR3684-1GEA 50.9 EUR
APOSOR3684-1G APOSOR3684-5G
indane-5-sulphonyl chloride
indane-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
MW: 216,679 g/mol
Pto. de fusión: 47,8…48.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05237217
Núm. CAS: 52205-85-3
UN: 3261
ADR: 8,III