(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1H-imidazole
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 178 EUR
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202901
Núm. CAS: 45533-87-7