3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 34.8 EUR
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001799
Núm. CAS: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II