2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3688-1G OR3688-250MG
APOSOR3688-1GEA 43.5 EUR
APOSOR3688-1G APOSOR3688-250MG
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
2-Methyl-2H-indazol-6-amine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00464866
Núm. CAS: 50593-30-1