1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 31.9 EUR
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Formula: C₈H₉N₃
Pto. de fusión: 174…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456076
Núm. CAS: 74728-65-7