4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Amino-4-methyl-1H-indazole
OR3691-1G OR3691-5G OR3691-250MG
APOSOR3691-1GEA 59.6 EUR
APOSOR3691-1G APOSOR3691-5G APOSOR3691-250MG
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
4-Methyl-1H-indazol-7-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,18 g/mol
Pto. de fusión: 211…214 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607935
Núm. CAS: 952183-44-7