1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3692-1G OR3692-250MG OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA 36.4 EUR
APOSOR3692-1G APOSOR3692-250MG APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Pto. de fusión: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607929
Núm. CAS: 26120-43-4