1H-Pirrolo[2,3-e]piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina
1H-Pirrolo[2,3-e]piridina
Formula: C₇H₆N₂
Pto. de fusión: 125…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00971977
Núm. CAS: 272-49-1