1H-Pirrolo[2,3-c]piridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3694-5G
OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA
65.4
EUR
APOSOR3694-5G
APOSOR3694-1G
1H-Pirrolo[2,3-c]piridina 99%
1H-Pirrolo[2,3-c]piridina
Formula:
C₇H₆N₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01686899 Núm. CAS: 271-29-4 |