3-Hidroxiindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3695-250MG OR3695-100MG
APOSOR3695-250MGEA 364 EUR
APOSOR3695-250MG APOSOR3695-100MG
3-Hidroxiindol
3-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 480-93-3