Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 845 EUR
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Formula: C₁₄H₁₈O₆
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026908
Núm. CAS: 3044-56-2