5-Cloro-2-metilindol
Proveedor: Apollo Scientific
OR3699-5G
APOSOR3699-5GEA 56.7 EUR
APOSOR3699-5G
5-Cloro-2-metilindol
5-Cloro-2-metilindol
Formula: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005619
Núm. CAS: 1075-35-0