4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370048-25G OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA 906 EUR
APOSOR370048-25G APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00628973
Núm. CAS: 888-79-9