ω-Bromo-2-cianoacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 928 EUR
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Bromo-2-cianoacetofenona 95%
ω-Bromo-2-cianoacetofenona
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407832
Núm. CAS: 683274-86-4
UN: 1759
ADR: 8,III