5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3702-100G OR3702-25G
APOSOR3702-100GEA 221 EUR
APOSOR3702-100G APOSOR3702-25G
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid 97%
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375114
Núm. CAS: 886365-31-7