Ácido 2-bromo-5-cloro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-chloropyridine-4-boronic acid, (2-Bromo-5-chloropyridin-4-yl)boronic acid
OR3704-1G OR3704-250MG OR3704-5G
APOSOR3704-1GEA 91.5 EUR
APOSOR3704-1G APOSOR3704-250MG APOSOR3704-5G
Ácido 2-bromo-5-cloro-4-piridinmetabórico
Ácido 2-bromo-5-cloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrClNO₂
MW: 236.26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08064041
Núm. CAS: 1072952-51-2