5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3705-1G
OR3705-5G
APOSOR3705-1GEA
45.1
EUR
APOSOR3705-1G
APOSOR3705-5G
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-chloro-4-(methylthio)pyrimidine
Formula:
C₅H₄BrClN₂S MW: 239,5200 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07781218 Núm. CAS: 59549-51-8 |