4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4'-Bromo-4-biphenylboronic acid
OR3708-5G
APOSOR3708-5GEA 109 EUR
APOSOR3708-5G
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₀BBrO₂
MW: 276,9216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02251652
Núm. CAS: 480996-05-2