1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 EUR
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Formula: C₁₂H₁₆BrN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06080709
Núm. CAS: 178162-69-1