1,1-Dicloroetano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3712-5G OR3712-1G OR3712-25G
APOSOR3712-5GEA 197 EUR
APOSOR3712-5G APOSOR3712-1G APOSOR3712-25G
1,1-Dicloroetano 98%
1,1-Dicloroetano
Formula: Cl₂HCCH₃
Pto. Ebullición: 57 °C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013673
Núm. CAS: 75-34-3
EINECS: 200-863-5
UN: 2362
ADR: 3,II