Ácido 4-bromo-2-tenoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR3714-100G OR3714-25G OR3714-5G
APOSOR3714-100GEA 201 EUR
APOSOR3714-100G APOSOR3714-25G APOSOR3714-5G
Ácido 4-bromo-2-tenoico 98%
Ácido 4-bromo-2-tenoico
Formula: C₅H₃BrO₂S
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03422294
Núm. CAS: 16694-18-1