3-Amino-2-phenylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylpyridin-3-amine
OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-250MGEA 63.8 EUR
APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114113
Núm. CAS: 101601-80-3