2-Aminooxazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxazol-2-amine
OR3721-1G
OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA
23.2
EUR
APOSOR3721-1G
APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Formula:
C₃H₄N₂O MW: 84,10 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07364485 Núm. CAS: 4570-45-0 |