2-Amino-4-cloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3722-100G OR3722-25G OR3722-5G
APOSOR3722-100GEA 316 EUR
APOSOR3722-100G APOSOR3722-25G APOSOR3722-5G
2-Amino-4-cloropirimidina 98%
2-Amino-4-cloropirimidina
Formula: C₄H₄ClN₃
Pto. de fusión: 155…160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038021
Núm. CAS: 3993-78-0