4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3723-1G OR3723-250MG OR3723-50MG
APOSOR3723-1GEA 0 EUR
APOSOR3723-1G APOSOR3723-250MG APOSOR3723-50MG
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
Formula: C₇H₈N₂O₂·2HCl
Pto. de fusión: 176…179 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037497
Núm. CAS: 81864-15-5