2-Chloro-7H-purin-6-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-chloropurine, 2-Chloroadenine
OR3724-1G OR3724-5G OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3724-1G APOSOR3724-5G APOSOR3724-10G
2-Chloro-7H-purin-6-amine
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formula: C₅H₄ClN₅
MW: 169,57 g/mol
Pto. de fusión: 384…389 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037925
Núm. CAS: 1839-18-5