2-Amino-6-iodpurina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Iodo-9H-purin-2-amine
OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-250MGEA 62.6 EUR
APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodpurina
2-Amino-6-iodpurina
Formula: C₅H₄IN₅
MW: 261,02 g/mol
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08706375
Núm. CAS: 19690-23-4