Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
OR3731-1G OR3731-5G OR3731-10G
APOSOR3731-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3731-1G APOSOR3731-5G APOSOR3731-10G
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico
5-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 216…219 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684600
Núm. CAS: 24242-20-4