2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3735-100G OR3735-25G OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA 435 EUR
APOSOR3735-100G APOSOR3735-25G APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrN₂O₆
Pto. de fusión: 213…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00458630
Núm. CAS: 116529-60-3