Pyrimidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3737-1G
OR3737-5G
OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3737-1G
APOSOR3737-5G
APOSOR3737-10G
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula:
C5H4N2O2 Pto. de fusión: 229,8…231.9 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00129737 Núm. CAS: 31462-59-6 EINECS: 250-641-7 |