2-Quinoxalinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 40.6 EUR
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Pto. de fusión: 208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012334
Núm. CAS: 879-65-2