Allylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
OR3740-5G OR3740-25G OR3740-100G
APOSOR3740-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3740-5G APOSOR3740-25G APOSOR3740-100G
Allylboronic acid pinacol ester 97%
Allylboronic acid pinacol ester
Formula: C₉H₁₇BO₂
Pto. Ebullición: 50…53 °C/5mmHg
Densidad: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013347
Núm. CAS: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III