Isoquinolin-5-amina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
OR3742-1G OR3742-5G
APOSOR3742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3742-1G APOSOR3742-5G
Isoquinolin-5-amina
Isoquinolin-5-amina
Formula: C₉H₈N₂
Pto. de fusión: 125…131 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006907
Núm. CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3