3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3743-5G OR3743-1G
APOSOR3743-5GEA 116 EUR
APOSOR3743-5G APOSOR3743-1G
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
3-Amino-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
Pto. de fusión: 250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01074640
Núm. CAS: 22237-12-3