2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3747-25G
OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA
237
EUR
APOSOR3747-25G
APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₉H₁₀BrNO MW: 228,0900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00463635 Núm. CAS: 54616-47-6 |