3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.4 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo 98%
3-Bromo-5-nitrobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈BrNO₄
MW: 274.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258760
Núm. CAS: 690260-94-7