4-Clorotolueno 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 1-Chloro-4-methylbenzene

OR3751-1KG OR3751-500G
APOSOR3751-1KGEA 219 EUR
APOSOR3751-1KG APOSOR3751-500G
4-Clorotolueno 98%
4-Clorotolueno
Formula: C₇H₇Cl
MW: 126.59 g/mol
Pto. Ebullición: 161…163 °C
Pto. de fusión: 44446 °C
Densidad: 1.069 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000631
Núm. CAS: 106-43-4
Índice Merck: 13,02190

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR