1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR3757-1G OR3757-5G
APOSOR3757-1GEA 0 EUR
APOSOR3757-1G APOSOR3757-5G
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
1H-(N-Benzyl)-4-iodopyrazole
Formula: C₁₀H₉IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038745
Núm. CAS: 50877-42-4