4-Bromobenzo[b]thiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 509 EUR
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
MW: 213,0900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08669544
Núm. CAS: 5118-13-8