α-4-Diclorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Clorobencilo cloruro
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 104 EUR
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
α-4-Diclorotolueno 99%
α-4-Diclorotolueno
Formula: C₇H₆Cl₂
MW: 161.03 g/mol
Pto. Ebullición: 216…222 °C
Pto. de fusión: 26…30 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000914
Núm. CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN: 3427
ADR: 6.1 III