Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl oxazole-4-carboxylate
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,1300 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114940
Núm. CAS: 23012-14-8