3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR3775-100G
OR3775-25G
APOSOR3775-100GEA
0
EUR
APOSOR3775-100G
APOSOR3775-25G
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro 98%
3,4-Dimetilfenilhidracinio cloruro
Formula:
C₈H₁₃ClN₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00052270 Núm. CAS: 60481-51-8 |