2-(tributilestanil)piridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR3779-25G OR3779-100G OR3779-5G
APOSOR3779-25GEA 0 EUR
APOSOR3779-25G APOSOR3779-100G APOSOR3779-5G
2-(tributilestanil)piridina 95%
2-(tributilestanil)piridina
Remainder tributyltin halide.
Formula: C₁₇H₃₁NSn
Pto. Ebullición: 132…134 °C/1mmHg
Densidad: 1,137 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00052052
Núm. CAS: 17997-47-6
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II